グレード
anhydrous
reagent grade
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
製品種目
Redi-Dri™
アッセイ
≥98%
フォーム
pellets
品質
free-flowing
不純物
≤1.0% sodium carbonate
pH
14 (20 °C, 50 g/L)
mp
318 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
SMILES記法
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
- Sodium hydroxide has been used in the staining procedure of cells.
- It has been used in the procedure of decellularizing human amniotic membrane for cell culture.
- It has been used for chemical inactivation of fluorophores in immunostained cells.
特徴および利点
- Increased efficiency – Eliminate time and effort of loosening hardened powders
- Safety – Avoid risks of using tools of force to break up clumps
- Economy – Faster preparation and solvation increase productivity and reduce costs
- Assured quality – Excellent, expert-tested quality with no anti-caking agents
- Flexible volumes – Available from research amounts to scale-up quantities
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901915-1KG:4548173351087
901915-VAR:
901915-500G:4548173351094
901915-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.