Merck
1.08816
Supelco
塩化亜鉛
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
別名:
ジクロロ亜鉛
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZnCl2
CAS番号:
分子量:
136.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-592-0
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気圧
1 mmHg ( 428 °C)
1.33 hPa ( 428 °C)
製品種目
EMSURE®
アッセイ
98.0-100.5% (ZnCl2, complexometric)
形状
powder
有効性
350 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.005% Insoluble matter
≤1.2% Oxide chloride (as ZnO)
pH
4.6-5.5 (10% in water)
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
732 °C/1013 hPa
mp
287-304 °C
293 °C (lit.)
密度
2.93 g/cm3 at 22 °C
かさ密度
1400‑1800 kg/m3
微量陰イオン
nitrate (NO3-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Al:, passes test
Ca: ≤0.001%
Ca:, passes test
Cd: ≤0.0005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
Fe:, passes test
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.01%
Mg:, passes test
N: ≤0.002%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
heavy metals:, passes test
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Influences of the Reaction Temperature and Catalysts on the Pyrolysis Product Distribution of Lignocellulosic Biomass (Aspen Wood and Rice Husk).: This research assesses the impact of reaction temperature and zinc chloride as a catalyst on the distribution of pyrolysis products from biomass sources. The findings are crucial for optimizing biofuel production processes, demonstrating how zinc chloride can alter product yields and characteristics (Sun et al., 2023).
  • Mechanistic study of ZnSe nanocrystal formation from zinc halides.: The study explores the mechanisms of zinc selenide (ZnSe) nanocrystal formation, particularly from zinc chloride precursors. This research is vital for applications in optoelectronics and photovoltaics, where precise control over nanocrystal properties is critical (Mingabudinova et al., 2023).
関連事項
Replaces: ZX0065-1; ZX0065-20; ZX0065
アナリシスノート
Assay (complexometric, ZnCl₂): 98.0 - 100.5 %
Identity: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (10 %; water): 4.6 - 5.5
Nitrate (NO₃): ≤ 0.003 %
Oxide chloride (as ZnO): ≤ 1.20 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
AluminiumAluminium,Calcium,Magnesium,Heavy metals,Iron: passes test
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.02 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.01 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1088160507:
1.08816.9025DISC:
1088169025:
1088160250:
1088160000:
1088161000:
1088169027:
1088162507:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5