Merck
39059
Sigma-Aldrich
0.1 M塩化亜鉛 溶液
別名:
塩化亜鉛 溶液, 添加剤スクリーニング溶液 29/Kit-No 78374
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZnCl2
CAS番号:
分子量:
136.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
形状
liquid
品質水準
密度
1.01 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[Zn]Cl
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 酸性およびアルカリ性媒体の両方で高効率の酸素還元反応を実現する、塩化ナトリウム/塩化亜鉛支援によるチオ尿素/スクロースの熱分解からの亜鉛、硫黄、窒素共ドープ炭素。: この研究では、酸素還元反応で高効率を示す共ドープ炭素材料を作成するための熱分解プロセスを支援するために、0.1 M 溶液中の塩化亜鉛の使用について詳しく説明します。これは、燃料電池技術およびその他の電気化学アプリケーションに大きな影響を及ぼします (Cao et al., 2020)。
  • ヒスタミンの Gq タンパク質結合ヒスタミン H(1)受容体に対する親和性は、主にヒト星状細胞腫細胞におけるそれらの内部化によって制御されます。: この研究では、0.1 M 塩化亜鉛溶液が星状細胞腫細胞のヒスタミン受容体活性を調整する役割を調査し、細胞シグナル伝達メカニズムと潜在的な治療ターゲットに関する洞察を提供します(Hishinuma et al., 2012)。
  • 塩化カルシウム、塩化亜鉛、水の注入がメトミオグロビン還元活性と新鮮なラム肉の色に与える影響。: この論文では、0.1 M 塩化亜鉛溶液が肉の色と品質に与える影響を調査し、メトミオグロビン還元活性を高め、新鮮なラム肉の見た目を改善する可能性を示しています(Bekhit et al., 2005)。
  • 銅と亜鉛の化合物によるフーリン阻害。: この研究は、0.1 M 塩化亜鉛溶液が、さまざまな生物学的プロセスに関与するプロテアーゼであるフーリンの活性を阻害する方法を示しており、これはプロテアーゼ活性が関与する疾患の治療阻害剤の開発に関係しています(Podsiadlo et al., 2004)。
  • 第 3 幼虫期から第 4 幼虫期にかけての Ascaris suum の in vitro 発育中のヒアルロニダーゼの放出。: Ascaris suum 幼虫の in vitro 発育に関する研究では、幼虫発育に不可欠な酵素であるヒアルロニダーゼの放出を促進する上での 0.1 M 塩化亜鉛溶液の役割が強調され、寄生虫介入戦略の可能性が明らかになりました(Rhoads et al., 2001)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
39059-BULK-F:
39059-VAR-F:
39059-100ML-F:4548173963464
39059-1ML-F:4548173963471
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
塩化亜鉛 AnhydroBeads™, amorphous, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
450111
塩化亜鉛
塩化亜鉛 for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.08816
塩化亜鉛
塩化亜鉛 AnhydroBeads™, amorphous, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
456845
塩化亜鉛
Po-Han Chen et al.
Cell death & disease, 12(2), 198-198 (2021-02-21)
Ferroptosis is a newly described form of regulated cell death triggered by oxidative stresses and characterized by extensive lipid peroxidation and membrane damages. The name of ferroptosis indicates that the ferroptotic death process depends on iron, but not other metals
Po-Han Chen et al.
Cell death and differentiation, 27(3), 1008-1022 (2019-07-20)
Ferroptosis is a specialized iron-dependent cell death that is associated with lethal lipid peroxidation. Modulation of ferroptosis may have therapeutic potential since it has been implicated in various human diseases as well as potential antitumor activities. However, much remains unknown
Jessica Duprez et al.
PloS one, 7(10), e46831-e46831 (2012-10-12)
Rat pancreatic islet cell apoptosis is minimal after prolonged culture in 10 mmol/l glucose (G10), largely increased in 5 mmol/l glucose (G5) and moderately increased in 30 mmol/l glucose (G30). This glucose-dependent asymmetric V-shaped profile is preceded by parallel changes
Masatoshi Ishida et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(45), 14329-14341 (2012-09-26)
The synthesis, characterization, photophysical properties, and theoretical analysis of a series of tetraaza porphyrin analogues (H-Pn: n=1-4) containing a dipyrrin subunit and an embedded 1,10-phenanthroline subunit are described. The meso-phenyl-substituted derivative (H-P1) interacts with a Mg(2+) salt (e.g., MgCl(2), MgBr(2)
Mayank Anand Gururani et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 198, 7-16 (2012-12-04)
Manganese stabilizing protein (MSP) is an important component of the Photosystem II (PSII) oxygen evolving complex. In our previous work, transgenic potato plants with reduced expression of MSP (MSP-As) were developed and their physiological and biochemical responses were studied. In