Merck
450111
Sigma-Aldrich
塩化亜鉛
AnhydroBeads, amorphous, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
別名:
ジクロロ亜鉛
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZnCl2
CAS番号:
分子量:
136.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.99% trace metals basis
フォーム:
amorphous
溶解性:
H2O: soluble
蒸気圧
1 mmHg ( 428 °C)
品質水準
製品種目
AnhydroBeads
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
amorphous
反応適合性
reagent type: catalyst
core: zinc
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
粒径
−10 mesh
mp
293 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ナノ結晶状の酸化亜鉛薄膜を低温合成するのに用いられます。また、凝集しづらい酸化亜鉛ナノ粒子を合成するのに用いられます。 . ナノ粒子の水性懸濁液は可視光領域で高い透過率を示しましたが、紫外領域では強い吸収を示しました
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
450111-5G-PW:
450111-6X50G:4548173265575
450111-10G-PW:
450111-VAR:
450111-50G-PW:
450111-50G:4548173152943
450111-5G:4548173152950
450111-10G:4548173152936
450111-BULK:
450111-6X10G:4548173152967
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Tsuzuki, T., et al.
J. Autralasian Ceram. Soc., 38, 15-15 (2002)
Gorbik, P.P., et al.
Dopovidi Natsional'noi Akademii Nauk Ukranaie, 1, 135-135 (2004)
L Davies et al.
Cell death & disease, 2, e136-e136 (2011-04-01)
The activation and regulation of target genes by the tumour-suppressor p53 dictates the fate of a cell, with cell cycle arrest or apoptosis being two distinct outcomes. PERP (p53 apoptosis effector related to PMP-22), a p53 transcriptional target, is induced
Michele K Sankako et al.
Pharmacological reports : PR, 64(6), 1537-1546 (2013-02-15)
The aim of this study was to evaluate the changes in testicular function of rats due to cigarette smoke exposure and the possible mechanism by which zinc protects against these alterations. Male Wistar rats (60 days old) were randomly divided
Hai-Long Jiang et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(36), 14690-14693 (2012-08-22)
Reactions of ZrCl(4) and single or mixed linear dicarboxylic acids bearing methyl or azide groups lead to highly stable isoreticular metal-organic frameworks (MOFs) with content-tunable, accessible, reactive azide groups inside the large pores. These Zr-based MOFs offer an ideal platform
資料
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。