蒸気圧
1 mmHg ( 428 °C)
品質水準
製品種目
AnhydroBeads™
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
amorphous
反応適合性
reagent type: catalyst
core: zinc
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
粒径
−10 mesh
mp
293 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
456845-25G:4548173153988
456845-5G:4548173153995
456845-BULK:
456845-25G-PW:
456845-VAR:
456845-5G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)