蒸気圧
1 mmHg ( 428 °C)
品質水準
グレード
puriss.
アッセイ
98-100.5%
フォーム
crystalline powder
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
不純物
heavy metals, complies
oxide chloride (as ZnO), complies
residual solvents, complies
≤0.005% foreign heavy metals (as Pb)
≤0.005% total nitrogen (N)
≤0.03% ammonium (NH4)
≤1% alkalis/earth alkalis
pH
4.6-5.5 (20 °C, 10%)
mp
293 °C (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
微量陽イオン
Al:, in accordance
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤100 mg/kg
Ca:, in accordance
Fe: ≤10 mg/kg
Fe:, in accordance
K: ≤200 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Mg:, in accordance
Na: ≤100 mg/kg
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Zinc chloride is a colorless white compound composed of zinc and chlorine, which can be used as a flux for soldering.
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
14422-50KG:
14422-1KG:
14422-25KG:
14422S-12.5KG:
14422-CH:
14422-VAR-D:
14422-6X500G:
14422-6X1KG:
14422-BULK:
14422S-25KG:
14422-2.5KG:
14422-6X2.5KG:
14422-VAR:
14422-12.5KG:
14422-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック