Merck
429430
Sigma-Aldrich
塩化亜鉛
anhydrous, powder, ≥99.995% trace metals basis
別名:
ジクロロ亜鉛
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZnCl2
CAS番号:
分子量:
136.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥99.995% trace metals basis
グレード:
anhydrous
フォーム:
powder
溶解性:
acetone: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 428 °C)
アッセイ
≥99.995% trace metals basis
フォーム
powder
不純物
≤50.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
732 °C/1 atm (lit.)
mp
293 °C (lit.)
溶解性
acetone: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化亜鉛1-エチル-3-メチルイミダゾリウムクロリドの溶融塩中のガラス状炭素およびニッケル基板上の亜鉛の電着が研究されています。
アプリケーション
塩化亜鉛は以下の用途に使用されます:
  • 酸性メチレン試薬とカルボニル基質のクネーベナーゲル縮合の触媒として。
  • スーパーキャパシタ用の効率的な電極の製造に有用な多孔性カーボンナノファイバーの調製。
  • ポリ(プロピレンフマル酸塩)を調整するための触媒として。
  • 酸化亜鉛ナノ結晶薄膜の低温合成において。
  • 凝集の少ない酸化亜鉛ナノ粒子の合成。ナノ粒子の水性懸濁液は、可視光領域では高い透過率を示しまし、UV領域では強い吸収率を示します。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
429430-BULK:
429430-25G:4548173149196
429430-5G-PW:
429430-25G-PW:
429430-VAR:
429430-5G:4548173149202
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Gorbik, P.P., et al.
Dopovidi Natsional'noi Akademii Nauk Ukranaie, 1, 135-135 (2004)
Tsuzuki, T., et al.
J. Autralasian Ceram. Soc., 38, 15-15 (2002)
Electrodeposition of zinc from a Lewis acidic zinc chloride-1-ethyl-3-methylimidazolium chloride molten salt.
Lin Y-F and Sun I.
Electrochimica Acta, 44(16), 2771-2777 (1999)
Self-Sustained Thin Webs Consisting of Porous Carbon Nanofibers for Supercapacitors via the Electrospinning of Polyacrylonitrile Solutions Containing Zinc
Kim C, et al.
Advanced Mat., 19(17), 2341-2346 (2007)
Zinc chloride as a new catalyst for Knoevenagel condensation.
Shanthan RP and Venkataratnam RV.
Tetrahedron Letters, 32(41), 5821-5822 (1991)
資料
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。