Merck
450286
Sigma-Aldrich
塩化ロジウム(III) 水和物
99.95% trace metals basis
別名:
三塩化ロジウム水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
RhCl3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
209.26 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.95% trace metals basis
フォーム:
crystalline
品質水準
アッセイ
99.95% trace metals basis
フォーム
crystalline
組成
Rh, 40%
不純物
≤550 ppm Trace Metal Analysis
mp
100 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.Cl[Rh](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Rh/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
InChI Key
HSSMNYDDDSNUKH-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
本製品は、Rh粒子の前駆体として使用され、Rhの水性ガスシステムへの影響を研究しています。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
450286-BULK:
450286-VAR:
450286-1G:4548173965093
450286-250MG:4548173965109
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effect of rhodium on the water?gas shift performance of Fe2O3/ZrO2 and CeO2/ZrO2: Influence of rhodium precursor
Hakeen AA, et al.
Catalysis Today, 242 Part A (15), 168-177 (2015)
Johanna Wagner et al.
Cell, 177(5), 1330-1345 (2019-04-16)
Breast cancer is a heterogeneous disease. Tumor cells and associated healthy cells form ecosystems that determine disease progression and response to therapy. To characterize features of breast cancer ecosystems and their associations with clinical data, we analyzed 144 human breast tumor
Adam J Biacchi et al.
ACS nano, 9(2), 1707-1720 (2015-01-30)
The shapes of noble metal nanoparticles directly impact their properties and applications, including in catalysis and plasmonics, and it is therefore important to understand how multiple distinct morphologies can be controllably synthesized. Solution routes offer powerful capabilities for shape-controlled nanoparticle