Merck
249939
Sigma-Aldrich
ビシクロ[2.2.1]ヘプタ-2,5-ジエン-ロジウムクロリド(I) ダイマー
96%
別名:
[Rh(nbd)Cl]2, ジクロロビス(ノルボルナジエン)ジロジウム, 2,5-ノルボルナジエン-塩化ロジウム(I)ダイマー, [Rh(nbd)Cl]2, クロロ(2,5-ノルボルナジエン)ロジウム(I)ダイマー, 塩化ロジウム(I)2,5-ノルボルナジエン錯体ダイマー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H16Cl2Rh2
CAS番号:
分子量:
460.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
powder
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
SMILES記法
Cl[Rh].Cl[Rh].[CH]1[CH]C2[CH][CH]C1C2.[CH]3[CH]C4[CH][CH]C3C4
InChI
1S/2C7H8.2ClH.2Rh/c2*1-2-7-4-3-6(1)5-7;;;;/h2*1-4,6-7H,5H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2/t2*6-,7+;;;;
InChI Key
RXDWVIOULPVOEO-SEGRDSFWSA-L
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
249939-BULK:
249939-500MG:4548173934082
249939-VAR:
249939-100MG:
249939-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.