Merck
656763
Sigma-Aldrich
Di-μ-クロロテトラエチレンニロジウム(I)
別名:
[Rh(C2H4)2Cl]2, クロロビス(エチレン)ロジウム ダイマー, ジエチレンロジウムクロリドダイマー, ジクロロテトラ(エテン)ジロジウム, ジクロロテトラキス(エテン)ジロジウム, ジビニルロジウムクロリドダイマー, テトラキス(エチレン)ジクロロ二ロジウム, ビス[クロロジエチレンロジウム], ビス[クロロビス(エチレン)ロジウム]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H16Cl2Rh2
CAS番号:
分子量:
388.93
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[Rh].Cl[Rh].C=C.C=C.C=C.C=C
InChI
1S/4C2H4.2ClH.2Rh/c4*1-2;;;;/h4*1-2H2;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2
InChI Key
OOQJCPOXJFCGCR-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アリールボロン酸の環状エノンへの不斉1,4-付加反応において使用される、Rh(I)ノルボルナジエン触媒の前駆体です。
ジ-μ-クロロテトラエチレンジロジウム(I)は、ROMP-由来ポリ(1,5-シクロオクタジエン)(ポリ(COD))のπ結合ロジウム有機金属複合体の調製に使用されます。[ROMP= Ring-Opening Metathesis Polymerization(開環メタセシス重合化);COD= 1,5-シクロオクタジエン]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
656763-VAR:
656763-BULK:
656763-100MG:4548173945354
656763-1G:4548173945361
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Polycyclooctadiene Complexes of Rhodium (I): Direct Access to Organometallic Nanoparticles.
Mavila S, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 52(22), 5767-5770 (2013)
Tetrahedron, 63, 12961-12961 (2007)