Merck
640360
Sigma-Aldrich
ビス(アセトニトリル)(1,5-シクロオクタジエン)ロジウム(I)テトラフルオロボラート
別名:
[Rh(cod)(MeCN)2]BF4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18BF4N2Rh
CAS番号:
分子量:
379.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
SMILES記法
[Rh+].CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.2C2H3N.BF4.Rh/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;2*1-2-3;2-1(3,4)5;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H3;;/q;;;-1;+1/b2-1-,8-7-;;;;
InChI Key
KSMAFOANQHYEJG-SUESZSCISA-N
アプリケーション
ビス(アセトニトリル)(1,5-シクロオクタジエン)ロジウム(I)テトラフルオロボラート [Rh(cod)(MeCN)2]BF4は、(4-ブロモフェニル)トリエトキシシランや4-(トリエトキシシリル)アセトフェノンなどのアリルシランを生成するヨウ化および臭化アリルのテトラエトキシシランによるロジウム(I)触媒シリル化反応の触媒として用いられています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
640360-5G:4548173219516
640360-1G:4548173219523
640360-BULK:
640360-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Periodic mesoporous organosilica containing ionic bis-aryl-imidazolium entities: Heterogeneous precursors for silica-hybrid-supported NHC complexes.
Nguyen TP, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(24), 4164-4171 (2009)
Pingping Tang et al.
Tetrahedron, 67(24), 4449-4454 (2011-06-22)
A regiospecific silver-mediated fluorination of aryl silanes is reported. The reaction is operationally simple, and employs Ag(2)O as readily available, inexpensive silver source, which can be recovered.