Merck
290068
Sigma-Aldrich
トリフルオロメタンスルホン酸亜鉛
greener alternative
98%
別名:
Zn(OTf)2, トリフルオロメチルスルホン酸亜鉛, ビス(トリフルオロメタンスルホナト)亜鉛, Zn(OTf)2, トリフルオロメタンスルホン酸 亜鉛塩, 亜鉛トリフラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3SO3)2Zn
CAS番号:
分子量:
363.53
Beilstein:
4028195
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
反応適合性
core: zinc
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
≥300 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Zn++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Zn/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
InChI Key
CITILBVTAYEWKR-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。詳細についてはこちらをクリックしてください。
トリフルオロメタンスルホン酸亜鉛は、求核付加ではルイス酸として、アルドール反応では触媒として作用します。
アプリケーション
  • Initiating a high-temperature zinc ion battery through a triazolium-based ionic liquid:この研究では、高温亜鉛イオン電池用のイオン液体におけるトリフルオロメタンスルホン酸亜鉛の使用について探索し、伝導性および安定性の大幅な改善を示しています。(Li et al., 2022)。
  • Enhancing the solubility of 6-mercaptopurine by formation of ionic cocrystal with zinc trifluoromethanesulfonate:この研究では、トリフルオロメタンスルホン酸亜鉛との共結晶形成による6-メルカプトプリンの溶解度の向上に焦点を合わせて、単結晶から単結晶への変換が得られています。(Yao et al., 2014)。
  • Spontaneous desaturation of the solvation sheath for high-performance anti-freezing zinc-ion gel-electrolyte:この論文では、低温でも優れた性能を発揮する、トリフルオロメタンスルホン酸亜鉛を使用した高性能の不凍亜鉛イオンゲル電解質の開発について議論しています。(Li et al., 2023)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
290068-VAR:
290068-200G:
290068-50G:
290068-BULK:
290068-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Novel heterogeneous zinc triflate catalysts for the rearrangement of ?-pinene oxide.
Wilson K, et al.
Catalysis Letters, 61(1-2), 51-55 (1999)
Regioselective synthesis of 3-alkylindoles mediated by zinc triflate.
Zhu X and Ganesan A
The Journal of Organic Chemistry, 67(8), 2705-2708 (2002)
Zinc triflate as Lewis acid in nucleophilic addition to cyclic N-acyliminium ions
Ronaldo Aloise P et al.
Synlett, 2005, 2297-2300 (2005)
Magnesium and zinc-catalyzed thioketalization
Corey EJ and Shimoji K
Tetrahedron Letters, 24, 169-169 (1983)
Yusuke Imazaki et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(36), 14760-14763 (2012-08-25)
Aryl triflates were transformed to aryl bromides/iodides simply by treating them with LiBr/NaI and [Cp*Ru(MeCN)(3)]OTf. The ruthenium complex also catalyzed the transformation of alkenyl sulfonates and phosphates to alkenyl halides under mild conditions. Aryl and alkenyl triflates undergo oxidative addition