Merck
430595
Sigma-Aldrich
トリフルオロメタンスルホン酸イッテルビウム(III)
99.99%
別名:
Yb(OTf)3, Yb(TFA)3, イッテルビウム(III)トリフラート, トリフルオロメタンスルホン酸イッテルビウム(III)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3SO3)3Yb
CAS番号:
分子量:
620.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99.99%
反応適合性
core: ytterbium
reagent type: catalyst
SMILES記法
FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Yb](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Yb/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI Key
AHZJKOKFZJYCLG-UHFFFAOYSA-K
関連するカテゴリー
アプリケーション
β-ラクタムのワンポット合成のほか、立体制御されたラジカル付加反応や求核付加反応に最近用いられた耐水性Lewis酸触媒です。デオキシペノスタチンAの合成に用いられた新規な立体選択的分子内Diels-Alder反応を触媒します
酸塩化物とアリ-ルイミンからの置換β-ラクタムの不斉合成において、シリル化されたシンコナアルカロイドとともに用いられたLewis酸触媒です。グアイアン骨格の合成に用いられたアルデヒド-エン反応の触媒としても利用されています
アリルほう素化反応などのさまざまな合成反応に用いられる重要なLewis酸触媒です
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
430595-1G:
430595-VAR:
430595-BULK:
430595-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Acyclic Stereocontrol in Radical Reactions. Diastereoselective Radical Addition/Allylation of N-Propenoyloxazolidinone.
Mukund P. Sibi et al.
The Journal of organic chemistry, 61(18), 6090-6091 (1996-09-06)
Jili Li et al.
Organic & biomolecular chemistry, 16(43), 8115-8129 (2018-10-20)
CO-releasing molecules (CORMs) containing cobalt have many bioactivities, but most of them do not dissolve in water and have no selectivity to tissue and organs. On the basis of the specific recognition of galactose or sialic acid by a receptor
Jason W J Kennedy et al.
The Journal of organic chemistry, 69(13), 4412-4428 (2004-06-19)
A full account of the development of the first catalytic manifold for the additions of allylboronates to aldehydes is described. The thermal additions (both diastereospecific and enantioselective) of 2-carboxyester 3,3-disubstituted allylboronates 1 to both aromatic and aliphatic aldehydes give biologically
Kobayashi, S.
Transition Metals for Organic Synthesis, 1, 285-285 (1998)
Yb(OTf)(3)-Catalyzed One-Pot Synthesis of beta-Lactams from Silyl Ketene Thioacetals by a Two- or a Three-Component Reaction.
Rita Annunziata et al.
The Journal of organic chemistry, 61(23), 8293-8296 (1996-11-15)