Merck
720755
Sigma-Aldrich
亜鉛 ジ[ビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド]
95%
別名:
Zn(NTf2)2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4F12N2O8S4Zn
CAS番号:
分子量:
625.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
反応適合性
core: zinc
reagent type: catalyst
mp
143-147 °C
SMILES記法
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Zn]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Zn/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q2*-1;+2
InChI Key
QEORIOGPVTWFMH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の反応の触媒です。
  • β-CF3アクリル酸によるピロールのエナンチオ選択的フリーデル・クラフツアルキル化
  • 立体選択的ディールス・アルダー反応
  • 逐次シクロプロパン開環/コニア‐エン環化
  • 芳香族ニトロ化
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
720755-VAR:
720755-BULK:
720755-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)