Merck
698172
Sigma-Aldrich
トリフルオロメタンスルホン酸鉄(II)
greener alternative
≥85%
別名:
鉄(II)トリフラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2F6FeO6S2
CAS番号:
分子量:
353.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥85%
形状
powder
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>300 °C
官能基
fluoro
triflate
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Fe]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Fe/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
InChI Key
PGJLOGNVZGRMGX-UHFFFAOYSA-L
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。 さらなる情報についてはここをクリックしてください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
698172-BULK:
698172-VAR:
698172-5G:
698172-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)