Merck
643793
Sigma-Aldrich
2-エチル-4-メチル-1H-イミダゾール-1-プロパンニトリル
85%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13N3
CAS番号:
分子量:
163.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
85%
屈折率
n20/D 1.5070 (lit.)
bp
245-246 °C (lit.)
密度
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
CCc1nc(C)cn1CCC#N
InChI
1S/C9H13N3/c1-3-9-11-8(2)7-12(9)6-4-5-10/h7H,3-4,6H2,1-2H3
InChI Key
UIDDPPKZYZTEGS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
643793-VAR:
643793-500G:4548173230061
643793-BULK:
643793-25G:4548173230078
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)