アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.5 (lit.)
bp
292-295 °C (lit.)
mp
47-54 °C (lit.)
密度
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCc1nc(C)c[nH]1
InChI
1S/C6H10N2/c1-3-6-7-4-5(2)8-6/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8)
InChI Key
ULKLGIFJWFIQFF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-エチル-4-メチルイミダゾールは、次の用途で使用されます:
- 耐熱性と物理的特性が改善されたネットワークポリマーを合成するためのエポキシ樹脂用の架橋剤として
- ポリシロキサンエピスルフィド樹脂(PSER)の硬化剤として
- 超分岐芳香族エポキシポリマーとビスフェノールFジグリシジルエーテルの混合物の硬化を促進する触媒として
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
278.6 °F - closed cup
引火点(℃)
137 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
E36652-5G:
E36652-BULK:
E36652-VAR:
E36652-1KG:
E36652-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yuezhan Feng et al.
Journal of hazardous materials, 346, 140-151 (2017-12-20)
Phosphorus and/or nitrogen doping is an effective method of improving the physical and chemical properties of reduced graphene oxide (rGO). In this work, phosphorus and nitrogen co-doped rGO (PN-rGO), synthesized using a scalable hydrothermal and microwave process, was used as
Hyperbranched aromatic epoxies in the design of adhesive materials.
Emrick T, et al.
Polymer Bull., 45(1), 1-7 (2000)
Van-Dung Mai et al.
Polymers, 11(2) (2019-04-10)
A bio-derived dihydroxylimine hardener, Van2HMDA, for the curing of epoxy resin was prepared from vanillin (Van) and hexamethylene-1,6-diamine (HMDA) by Schiff base formation. The epoxy resin of diglycidyl ether of bisphenol A was cured with Van2HMDA in the presence of
Co-cross-linking of bio-based multi-functional epoxide and bisphenol A diglycidyl ether with 2-ethyl-4-methylimidazole.
Morinaga H and Sakamoto M
Tetrahedron Letters, 59(43), 3889-3891 (2018)
Synthesis, characterization and properties of the polysiloxane-based episulfide resin.
Lan X, et al.
European Polymer Journal, 46(7), 1545-1556 (2010)