アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
180 °C/16 mmHg (lit.)
mp
32-38 °C (lit.)
溶解性
chloroform: soluble 10%, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
密度
1.487 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(=O)c1cc(cc(c1)C(Cl)=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H3Cl3O3/c10-7(13)4-1-5(8(11)14)3-6(2-4)9(12)15/h1-3H
InChI Key
UWCPYKQBIPYOLX-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
147532-10X500G:
147532-500G:
147532-12X500G-GL:
147532-1KG:
147532-25G:
147532-100G:
147532-10G:
147532-25KG:
147532-VAR:
147532-6X500G:
147532-2.5KG:
147532-12X500G:
147532-BULK:
147532-10KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック