詳細
イソフタロイルクロリドは、様々な重合反応で架橋剤として機能します。
アプリケーション
イソフタロイルクロリドは以下と反応します。
- PA-100膜を生成するポリエチレンアミン
- PA-300膜を生成するポリエーテルアミンであるエピアミン
- ポリアミドを形成する1,3-ジアミノ-4-クロロベンゼン
- メラミンはポリアミドエアロゲルを形成します
- ビスアミンはイソフタルアミドカテナンを生成します
- ジアゾナフトキノン(DNQ)構造を含むポリアリレートに重縮合するためのテレフタロイルクロリドおよびビスフェノール型DNQ
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
356.0 °F - closed cup
引火点(℃)
180 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I19403-100G:
I19403-BULK:
I19403-VAR:
I19403-5G:
I19403-5KG:
I19403-500G:
I19403-1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Utilization of Polyarylates Having Chemically Introduced Diazonaphthoquinone Structure for Reaction Development Patterning
J. Photopolym. Sci. Technol., 28(2), 219-227 (2015)
The rapid synthesis and dynamic behaviour of an isophthalamide [2] catenane
Organic & Biomolecular Chemistry (2015)
Polymers, 12(7) (2020-07-28)
The colorimetric sensor is a facile, cost-effective, and non-power-operated green energy material for gas detection. In this study, the colorimetric sensing property of a meta-aramid/dye 3 nanofiber sensor for ammonia (NH3) gas detection was investigated. This colorimetric sensor was prepared
Constitutional isomerism in polyamides derived from isophthaloyl chloride and 1, 3-diamine-4-chlorobenzene.
Journal of Polymer Science, 41(9), 1202-1215 (2003)
Rapid and facile synthesis of a low-cost monolithic polyamide aerogel via sol-gel technology
Materials Letters, 144, 82-84 (2015)