グレード
technical grade
品質水準
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Fe+3].Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.Cc2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O.Cc3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3C7H8O3S.Fe.6H2O/c3*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;;;;;;;/h3*2-5H,1H3,(H,8,9,10);;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI Key
FACZRMXNSYHQMG-UHFFFAOYSA-K
アプリケーション
p-トルエンスルホン酸鉄(III)六水和物(Fe(CH3C6H4SO3)3·6H2O)は、以下の用途に使用できます。
- 気相重合によるポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)(PEDOT)ナノフィルムの合成における酸化剤として。
- ピリドキサール-4-メチルチオセミカルバゾンの鉄(III)錯体の合成に。
- 酸素還元反応用のFe、N、およびS官能化炭素電極触媒を合成するための前駆体材料として。
- ポリ(チオフェンフェニレン)(PThP)の合成における酸化剤として。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
462861-5G:
462861-25G:
462861-VAR:
462861-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effectively incorporating iron, nitrogen, and sulfur functionalities on carbon surface for a superior electrocatalyst toward oxygen reduction reaction
Zhang W, et al.
Electrochemical Communications, 81(13), 34-37 (2017)
Effects of iron (III) p-toluenesulfonate hexahydrate oxidant on the growth of conductive poly (3, 4-ethylenedioxythiophene)(PEDOT) nanofilms by vapor phase polymerization
Ali MA, et al.
Synthetic Metals, 161(13-14), 1347-1352 (2011)
Highly functionalisable polythiophene phenylenes
Chan EWC, et al.
Polym. Chem., 6(43), 7618-7629 (2015)
Crystal structure and magnetic behaviour of a five-coordinate iron (III) complex of pyridoxal-4-methylthiosemicarbazone
Tido EWY, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 360(13), 3896-3902 (2007)