Merck
281077
Sigma-Aldrich
トリメチルオキソニウムテトラフルオロボラート
95%
別名:
トリメチルオキソニウムフルオロボレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3O(BF4)
CAS番号:
分子量:
147.91
Beilstein:
3597303
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
官能基
ether
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[O+](C)C.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C3H9O.BF4/c1-4(2)3;2-1(3,4)5/h1-3H3;/q+1;-1
InChI Key
CZVZBKHWOFJNCR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリメチルオキソニウム テトラフルオロボレートは、ヒドロキシル/カルボキシル官能基に対するメチル化剤として使用できます。多官能性カルボン酸をメチル化できます。環状硫化物やエーテルの重合触媒としても使用されます。
アプリケーション
海洋天然物であるスピラストレロリドの合成を指向した複雑な多段階合成において水酸基のメチル化反応に用いられた試薬です
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
281077-1G:4548173129440
281077-BULK:
281077-VAR:
281077-100G:
281077-10G:4548173129433
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Toward the total synthesis of spirastrellolide A. Part 2: Conquest of the northern hemisphere.
Alois Fürstner et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(33), 5510-5515 (2006-08-15)
H M Liebich et al.
Journal of chromatography. A, 843(1-2), 237-245 (1999-07-10)
Trimethyloxonium tetrafluoroborate (TMO) is applied as derivatising reagent to transform urinary organic acids into their methyl esters. The method is suggested as an alternative to the use of diazomethane which is carcinogenic and explosive. In contrast to other methods avoiding
S Chericoni et al.
Journal of analytical toxicology, 35(4), 193-198 (2011-04-26)
The present work describes the validation of a novel aqueous in situ derivatization procedure with trimethyloxonium tetrafluoroborate (TMO) as methylating agent for the simultaneous, quantitative analysis of Δ(9)-tetrahydrocannabinol (THC) and 11-nor-Δ(9)-tetrahydrocannabinol carboxylic acid (THC-COOH) in human urine. The derivatizing agent
Marco Pacenti et al.
Biomedical chromatography : BMC, 22(10), 1155-1163 (2008-05-29)
A method for the determination of the organic acids directly in the urine employing derivatization with trimethyloxonium tetrafluoroborate as a methylating agent and sequential extraction by head space and direct immersion/solid phase microextraction is reported. Furoic acid, hippuric acid, methylhippuric
H M Liebich et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 713(2), 427-432 (1998-09-24)
We developed a new sample preparation method for profiling organic acids in urine by GC or GC-MS. The method includes derivatisation of the organic acids directly in the aqueous urine using trimethyloxonium tetrafluoroborate as a methylating agent, extraction of the