Merck
90520
Sigma-Aldrich
トリエチルオキソニウムテトラフルオロボラート
≥97.0% (T)
別名:
Et3OBF4, Meerwein′s reagent, Triethyloxonium fluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3O(BF4)
CAS番号:
分子量:
189.99
Beilstein:
3598090
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (T)
フォーム
crystals
含みます
1-3% ether as stabilizer
溶解性
methylene chloride: 20 mg/mL, clear, colorless
官能基
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
InChI
1S/C6H15O.BF4/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3,4)5/h4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI Key
IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
トリエチルオキソニウムテトラフルオロボレートは以下の用途に使用することができます:
  • ラクタムとの反応後、加水分解によりアミノエステル調製。
  • [3+2]-付加環化反応によるアジリジンおよびニトリルからの置換イミダゾリンの調製。
  • スルホンアミド芳香環の4に可変置換基を有する一連のN-アリールスルホニル-α-アミノ酸メチルエステルのN-アルキル化。
その他情報
強力なエチル化剤; 酸のエステル化反応; タンパク質のカルボン酸残基の修飾。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
90520-25G:4.548173921426E12
90520-100G:4.548173921433E12
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of substituted imidazolines via [3+ 2]-cycloaddition of aziridines with nitriles
Prasad BAB, et al.
Tetrahedron Letters, 45(6), 1137-1141 (2004)
The nature of amino acid side chains which are critical for the activity of lysozyme.
S M Parsons et al.
Biochemistry, 8(2), 700-712 (1969-02-01)
A mild and facile route to ω-amino esters
Menezes, R and Smith, MB
Synthetic Communications, 18(14), 1625-1636 (1988)
H. Meerwein et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 72, 927-927 (1960)
M.J. Diem et al.
The Journal of Organic Chemistry, 42, 1801-1801 (1977)