Merck
N6252
Sigma-Aldrich
ノルハルマン
≥98% (TLC), crystalline, monoamine oxidase inhibitor
別名:
β-カルボリン, 9H-ピリド[3,4-b]インドール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H8N2
CAS番号:
分子量:
168.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
ノルハルマン, crystalline
フォーム
crystalline
品質水準
light yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
c1ccc2c(c1)[nH]c3cnccc23
InChI
1S/C11H8N2/c1-2-4-10-8(3-1)9-5-6-12-7-11(9)13-10/h1-7,13H
InChI Key
AIFRHYZBTHREPW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... IKBKB(3551)
rat ... Gabra2(29706)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ノルハルマンは、生物に広く存在しているアルカロイドであり、化学的にも合成できます。インドールとピリジンで構成されるβ-カルボリンです。
アプリケーション
ノルハルマンは、次の用途で使用されています:
  • 黒質線条体ドーパミン(DA)神経細胞に対するその効果を調べるための β-カルボリンとして
  • Conidiobulus coronatus ろ液を用いるガスクロマトグラフィー-質量分析(GC-MS)における内部スタンダードとして
  • Mcm2-7(ミニ染色体維持)との結合能を調べるための β-カルボリン-3-カルボン酸 N-メチルアミド(CMA)アナログとして
生物化学的/生理学的作用
ノルハルマンとその誘導体は、抗ガン性を示します。モノアミン酸化酵素(MAO)阻害剤として機能し、パーキンソン病(PD)に役立つ可能性があります。′血漿中の高レベルの β-カルボリンがPDで認められています。
インド-ルアミン 2,3-ジオキシゲナ-ゼ (IDO) のインヒビタ-です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N6252-100MG:
N6252-1G:
N6252-500MG:
N6252-BULK:
N6252-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reiko Ikeda et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(2), 636-646 (2011-01-05)
β-carboline derivatives are known as the lead compounds for anti-tumor agents. To examine an optimal structure for anti-tumor activity, we synthesized a variety of β-carboline derivatives, possessing a variety of substituents on the nitrogen atom of the amino group of
Eduard Dolušić et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(4), 1550-1561 (2011-01-29)
Indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) is a heme dioxygenase which has been shown to be involved in the pathological immune escape of diseases such as cancer. The synthesis and structure-activity relationships (SAR) of a novel series of IDO inhibitors based on the
Anna E Gauthier et al.
Science immunology, 6(57) (2021-03-14)
The assumption of near-universal bacterial detection by pattern recognition receptors is a foundation of immunology. The limits of this pattern recognition concept, however, remain undefined. As a test of this hypothesis, we determined whether mammalian cells can recognize bacteria that
Binbin Xia et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(7), 1489-1498 (2007-10-30)
Heuristic method (HM) and radial basis function neural network (RBFNN) methods were proposed to generate QSAR models for a set of non-benzodiazepine ligands at the benzodiazepine receptor (BzR). Descriptors calculated from the molecular structures alone were used to represent the
Caiping Tan et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 40(34), 8611-8621 (2011-08-02)
Three novel Ru(II) complexes of the general formula [Ru(N-N)(2)(Norharman)(2)](SO(3)CF(3))(2), where N-N = 2,2'-bipyridine (bpy, 1), 1,10-phenanthroline (phen, 2), 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline (DIP, 3) and Norharman (9H-pyrido[3,4-b]indole) is a naturally occurring β-carboline alkaloid, have been synthesized and characterized. The molecular structures of 1
プロトコル
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.