アプリケーション
ビスホスフィンチガンドを調製するためにビスホスフィン-ボラン錯体のホスフィン-ボラン脱錯体を促進するには、テトラフルオロホウ酸ジエチルエーテル錯体を使用できます。テトラフルオロホウ酸ジエチルエーテル錯体は、遷移金属錯体を合成するためにリガンドとしても作用できます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
264.2 °F - closed cup
引火点(℃)
129 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
400068-10L:
400068-25ML:
400068-BULK:
400068-VAR:
400068-500ML:
400068-100ML:
400068-PZ:
400068-400ML:
400068-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dynamic behavior of dicobalt hexacarbonyl propargyl cations and their reactions with chiral nucleophiles.
Journal of the American Chemical Society, 109(19), 5749-5759 (1987)
Chelated ? 5-cyclopentadienyl-?-ethyl complexes of molybdenum and tungsten; molecular structure of W (? 5-C 5 H 4 CH 2-?-CH 2)(CO) 3.
Journal of Organometallic Chemistry, 604(1), 126-131 (2000)
An efficient procedure for the synthesis of C-chiral bisphosphines.
Tetrahedron, 51(28), 7655-7666 (1995)