詳細
テトラフルオロホウ酸は様々な炭水化物の保護および脱保護反応の触媒として使用されます。4-スルホン酸フェニルジアゾニウムテトラフルオロホウ酸塩の合成に関与します、この化合物はスルホン酸化グラフェンの調製に必要です。
アプリケーション
テトラフルオロホウ酸は金属触媒の非存在下、芳香族ハロアルキンの水和によるα-ハロメチルケトン生成の触媒として用いられることもあります。またエポキシ化大豆油から脂肪酸調製中に開環ステップとしても用いられることがあります。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
207934-BULK:
207934-500G:4548173931081
207934-25G:4548173931074
207934-6X500G:
207934-VAR:
207934-2.5L:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrafluoroboric acid, an efficient catalyst in carbohydrate protection and deprotection reactions.
Carbohydrate Research, 137, 282-290 (1985)
Polyols and polyurethanes prepared from epoxidized soybean oil ring-opened by polyhydroxy fatty acids with varying OH numbers.
Journal of Applied Polymer Science, 132(1) (2015)
Metal-free hydration of aromatic haloalkynes to a-halomethyl ketones.
Tetrahedron Letters, 57(45), 4983-4986 (2016)
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 11(3), 208-217 (1995-05-01)
The purpose of this study was to develop a new technology for preparing mercury-free metallic dental restorative materials. The novel approach relies on the cold welding of surface treated silver particles. At ambient temperature, intermetallic compound formation takes place spontaneously
Materials (Basel, Switzerland), 14(4) (2021-03-07)
A second-generation bio-based feedstock-tall oil fatty acids-was epoxidised via two pathways. Oxirane rings were introduced into the fatty acid carbon backbone using a heterogeneous epoxidation catalyst-ion exchange resin Amberlite IR-120 H or enzyme catalyst Candida antarctica lipase B under the