Merck
207896
Sigma-Aldrich
塩基性炭酸銅(II)
reagent grade
別名:
塩基性炭酸第二銅
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CuCO3 · Cu(OH)2
CAS番号:
分子量:
221.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
グレード:
reagent grade
フォーム:
powder
グレード
reagent grade
品質水準
フォーム
powder
濃度
50.0-57.0% Cu (EDTA titration)
SMILES記法
[Cu++].O[Cu]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cu.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
InChI Key
ZMMDPCMYTCRWFF-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩基性炭酸銅(II)は、アズライトとマラカイトに自然に含まれています。加熱すると、分解して酸化銅(II)、二酸化炭素、および水を形成します。初期放電容量が高いため、炭酸銅(II)は、リチウムイオン電池のアノード材料として有望な候補と考えられています。
アプリケーション
さまざまな配位子とともに塩基性の炭酸銅(II)は、マイケル受容体、アルケンおよびアルキンの′水での′β-ボリル化のための効率的な触媒システムを形成します。
塩基性炭酸銅(II)(塩基性炭酸銅、塩基性炭酸銅(II))は、コロイド銅の調製に使用できます。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
207896-500G:4548173114941
207896-VAR:
207896-BULK:
207896-25G:4548173114934
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation and characterization of basic carbonates as novel anode materials for lithium-ion batteries.
Shao L, et al.
Ceramics International, 40(2), 3105-3116 (2014)
Gerrans GC, et al.
Sasol Encyclopaedia of Science and Technology (2004)
Basic CuCO3/ligand as a new catalyst for'on water'borylation of Michael acceptors, alkenes and alkynes: application to the efficient asymmetric synthesis of ?-alcohol type sitagliptin side chain.
Stavber G and Casar Z.
Applied Organometallic Chemistry, 27(3), 159-165 (2013)
Daintith J
The facts on file dictionary of chemistry, 60-60 (2014)
Preparation and characterization of uniform particles of pure and coated metallic copper.
Hsu WP, et al.
Powder Technology, 63(3), 265-275 (1990)