Merck
202193
Sigma-Aldrich
コバルト(II)炭酸塩 水和物
Co 43-47 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CoCO3·xH2O
CAS番号:
分子量:
118.94 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
グレード
for synthesis
品質水準
形状
powder
組成
Co, 43-47%
濃度
43.0-47.0% Co (EDTA titration)
密度
4.13 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.[Co++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Co.H2O/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;1H2/q;+2;/p-2
InChI Key
JLAIPADPFFTYLP-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
炭酸コバルト(II)水和物は、ジピコリン酸および4,4′-ビピリジンと反応させることにより遷移金属ジピコリン酸塩を合成するための試薬として使用できます。MgOまたはAl2O3を用いてCo3O4/MgOおよびCo3O4/Al2O3触媒を調製するための前駆体としても使用できます。これはシンナムアルデヒドからシンナミルアルコールへの水素化に使用できます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
202193-50G:4548173333182
202193-BULK:
202193-1KG:4548173333168
202193-250G:4548173333175
202193-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
High-activity MgO-supported CoMo hydrodesulfurization catalysts prepared by non-aqueous impregnation.
Kaluza L, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 162, 430-436 (2015)