Merck
72248
Sigma-Aldrich
Nickel(II) carbonate basic hydrate
technical, ~46% Ni basis (KT)
別名:
Basic nickel carbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
~NiCO3 · 2Ni(OH)2 · 4H2O
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
グレード
technical
形状
powder
反応適合性
core: nickel
reagent type: catalyst
濃度
~46% Ni (KT)
不純物
~5% sodium sulfate
SMILES記法
[Ni++].O[Ni]O.O[Ni]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.3Ni.4H2O/c2-1(3)4;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;;4*1H2/q;3*+2;;;;/p-6
InChI Key
ATYNVYNPWGEMMI-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
72248-BULK:
72248-250G:4548174006405
72248-1KG:4548174006399
72248-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)