Merck
544183
Sigma-Aldrich
Nickel carbonate, basic hydrate
99.9% trace metals basis
別名:
Nickel carbonate hydroxide hydrate, Nickel(II) carbonate (basic) hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NiCO3 · 2Ni(OH)2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
304.12 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.9% (trace metals analysis)
99.9% trace metals basis
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
99.9% (trace metals analysis)
99.9% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: nickel
不純物
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O.[Ni++].O[Ni]O.O[Ni]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.3Ni.5H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;;5*1H2/q;3*+2;;;;;/p-6
InChI Key
CCFAFYHXJQHIRV-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nickel carbonate, basic hydrate is a green powder that is water insoluble. It is the most important carbonate for industrial applications such as nickel electroplating, as well as an intermediate in the hydrometallurgical purification of nickel from its ores.
アプリケーション
Nickel carbonate, basic hydrate can be used as a precursor:
  • To synthesize spinel nickel cobaltite (NiCo2O4) nanoparticles for supercapacitor application.
  • To prepare nanocrystalline nickel disulfide via the solid-state reaction.
It can also be used as a catalyst to produce H2O2 on carbon cathode.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
544183-BULK-A:
544183-1KG-A:4548173294742
544183-VAR-A:
544183-250G-A:4548173294735
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Microwave-assisted hydrothermal synthesis of spinel nickel cobaltite and application for supercapacitors
Chun-Chieh Tseng, et al.
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 44, 415-419 (2013)
H2O2 production on a carbon cathode loaded with a nickel carbonate catalyst and on an oxide photoanode without an external bias
Soichi Takasugi, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 11, 11224-11232 (2021)
Transition metal dichalcogenide materials: Solid-state reaction synthesis of nanocrystalline nickel disulfide
Gaojun An, et al.},
Materials Letters, 62, 2643-2646 (2008)
資料
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
超音波噴霧熱分解(USP)法は、スケーラブルで連続的であるという利点を持っており、多様な種類の材料合成において有効です。
MnO2ナノウォール配列、TiO2ナノチューブ配列、V2O5ナノファイバー、およびV2O5ナノ多孔性膜を電極材料として使用し、リチウムイオン電池特性に与える影響を考察しました。
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
すべて表示