H50004
4-ヒドロキシフェニル酢酸
98%
別名:
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid, (p-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-(4′-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-[4-(Hydroxy)phenyl]acetic acid, 4′-Hydroxyphenylacetic acid, 4-(Carboxymethyl)phenol, 4-Hydroxybenzeneacetic acid, p-Hydroxybenzeneacetic acid
アッセイ
98%
mp
148-151 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
InChI Key
XQXPVVBIMDBYFF-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H50004-25G:
H50004-5G:
H50004-1KG:
H50004-100G:
H50004-5KG:
H50004-VAR:
H50004-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック