グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99.0%
不純物
≤0.001% N compounds
≤0.01% insolubles
強熱残分
≤0.02%
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 83 g/L at 25 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI Key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
有機酸であるコハク酸は、広範な合成への応用ができる重要なビルディングブロックです。現在、コハク酸は石油化学化合物から合成されています。コハク酸への需要が増加しているところから、効率の良い代替法として数多くのバイオベースの製造法が提案されてきました。不飽和ポリエステル樹脂 (UPR) における低収縮添加剤 (LSA) としてのコハク酸の有用性が研究されています。
アプリケーション
コハク酸は、下記のプロセスにおいて使用することができます:
- 浸出剤として、使用済みリチウムイオン電池からのリチウム (Li)、コバルトの抽出及びマグネサイト鉱石からのマグネシウムの抽出に。
- 新たな弾性ポリエステルの合成に。
- 共結晶剤として、有機分子を有する共結晶の合成に。
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
398055-1KG:
2550099:
398055-500G:
398055-VAR:
398055-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Succinic acid-based leaching system: A sustainable process for recovery of valuable metals from spent Li-ion batteries.
Journal of Power Sources, 282, 544-551 (2015)
Efficient, metal-free production of succinic acid by oxidation of biomass-derived levulinic acid with hydrogen peroxide.
Green Chemistry, 17(4), 2335-2338 (2015)
Synthesis and characterization of polyesters derived from glycerol, azelaic acid, and succinic acid.
Green Chemistry Letters and Reviews, 8(1), 31-38 (2015)
Leaching of natural magnesite ore in succinic acid solutions.
International Journal of Mineral Processing, 139, 25-30 (2015)
Bioresource technology, 182, 58-66 (2015-02-16)
The aim of this study was to develop an efficient thermochemical method for treatment of industrial hemp biomass, in order to increase its bioconversion to succinic acid. Industrial hemp was subjected to various thermochemical pretreatments using 0-3% H2SO4, NaOH or