グレード
FG
Halal
Kosher
natural
品質水準
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1091
アッセイ
≥99%
フォーム
crystals
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
溶解性
water: 83 g/L at 25 °C
密度
1.564 g/cm3 at 15 °C
微量陽イオン
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤10 ppm
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
acidic; sour
SMILES記法
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI Key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
W471912-SAMPLE-K:
W471912-1KG-K:
W471912-VAR-K:
W471912-BULK-K:
W471912-5KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック