Merck
1623411
USP
コハク酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ブタン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCCH2CH2COOH
CAS番号:
分子量:
118.09
Beilstein:
1754069
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
succinic acid
フォーム
crystalline
メーカー/製品名
USP
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 83 g/L at 25 °C
密度
1.564 g/cm3 at 15 °C
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI Key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Succinic acid USP reference standard suitable for use in specified USP compendial quality tests and assays.
Also used to prepare standard, and system suitability solution for the assay of succinic acid by using liquid chromatography coupled with UV detector.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1623411-100MG:
1623411:
1623411-300MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
Succinic Acid
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(2), 6074-6074 (2020)
プロトコル
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.