APIファミリー
citric acid
expl. lim.
8 %, 65 °F
メーカー/製品名
USP
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
溶解性
water: 383 g/L at 25 °C
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレットを含め、本製品のサポートのために提供されているすべての情報は、現行の薬局方の権限の下で作成、発行されています。
更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
Citric acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
- Anhydrous Citric Acid
- Citric Acid Monohydrate
- Magnesium Carbonate, Citric Acid, and Potassium Citrate for Oral Solution
- Monoglyceride Citrate
- Powdered Garcinia Hydroxycitrate Extract
- Anticoagulant Citrate Phosphate Dextrose Solution
- Potassium Citrate Extended-Release Tablets
アナリシスノート
本製品は検査および分析専用です。ヒトまたは動物への投与を目的としたものではありません。また何らかの疾病の診断や治療・治癒に使用することはできません。
その他情報
販売制限が適用される場合があります。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1134368-200MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Powdered Garcinia Hydroxycitrate Extract
United States Pharmacopeia, 36(3), 5014-5014 (2020)
Calcium Citrate Malate
United States Pharmacopeia, 43(2), 694-694 (2018)
Monoglyceride Citrate
United States Pharmacopeia, 30(6), 5891-5891 (2018)
Tricitrates Oral Solution
United States Pharmacopeia, 39(3), 4504-4504 (2018)
Anticoagulant Citrate Phosphate Dextrose Solution
United States Pharmacopeia, 31(3), 347-347 (2019)