Merck
S3674
Sigma-Aldrich
コハク酸
greener alternative
BioXtra, BioRenewable, ≥99.0%
別名:
ブタン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCCH2CH2COOH
CAS番号:
分子量:
118.09
Beilstein:
1754069
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99.0%
環境により配慮した代替製品の特徴
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤0.01% Insoluble matter
強熱残分
≤0.02%
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.5 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI Key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。本品はバイオベースであるため、「再生可能な原料の使用」に沿っています。詳細な情報については、こちらをクリックしてください。
アプリケーション
コハク酸は以下に使用されています:
  • コハク酸デヒドロゲナーゼミトコンドリアアッセイ。
  • 質量分析法における内部標準。
  • 呼吸速度を測定するためのオキシグラフ分析におけるコハク酸デヒドロゲナーゼの基質。
生物化学的/生理学的作用
コハク酸は、微生物の嫌気性発酵の副産物です。ジカルボン酸であり、クレブスサイクルにおける中間産物です。コハク酸デヒドロゲナーゼの多型によりコハク酸蓄積が生じます。コハク酸高値は2-オキソグルタール酸のエピジェネティックなシグナル伝達を阻害します。コハク酸の濃度は腫瘍の進行を調節する可能性があります。コハク酸はヒストン脱メチル化を阻害し、エピジェネティックな変化に寄与する可能性があります。コハク酸は、炎症および免疫シグナル伝達時のインターロイキン-1β(IL-1β)合成に重要です。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S3674-1KG:
S3674-250G:
S3674-VAR:
S3674-BULK:
S3674-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Oncometabolites: Unconventional triggers of oncogenic signalling cascades
Sciacovelli M and Frezza C
Free Radical Biology & Medicine, 100(9), 175-181 (2016)
Cardiomyocyte differentiation: Experience and observations from 2 laboratories
Patten VA, et al.
SA heart journal, 14(2), 96-107 (2017)
Screening For Isolation of Succinic Acid Producing Microbes
Hema N and Sreenath KP
Biosciences, Biotechnology Research Asia, 15(2), 327-333 (2018)
Succinate: a new epigenetic hacker
Yang M and Pollard PJ
Cancer Cell, 23(6), 709-711 (2013)
Hyperactivation of oxidative mitochondrial metabolism in epithelial cancer cells in situ: visualizing the therapeutic effects of metformin in tumor tissue
Whitaker-Menezes D, et al.
Cell Cycle, 10(23), 4047-4064 (2011)