由来生物
synthetic (inorganic)
品質水準
アッセイ
≥93% dry basis (enzymatic)
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
<14% water (NMR)
色
white
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
微量陽イオン
Na: 18-22% (dry basis)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].O[C@H](COP(O)([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H7O7P.2Na/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9;;/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2/t2-;;/m1../s1
InChI Key
RGCJWQYUZHTJBE-YBBRRFGFSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P8877-10G:
P8877-1G:4548174009000
P8877-10MG-KC:
P8877-PM:
P8877-VAR:
P8877-10MG:4548174008997
P8877-5G:4548174009017
P8877-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.