Merck
47910
Sigma-Aldrich
フマル酸
≥99.0% (T)
別名:
(2E)-2-Butenedioic acid, trans-Butenedioic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCCH=CHCOOH
CAS番号:
分子量:
116.07
Beilstein:
605763
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39021709
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気圧
1.7 mmHg ( 165 °C)
品質水準
グレード
purum
アッセイ
≥99.0% (T)
形状
powder
自己発火温度
1364 °F
expl. lim.
40 %
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
溶解性
95% ethanol: soluble 0.46 g/10 mL, clear, colorless
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
InChI Key
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フマル酸は、Rhizopus(クモノスカビ)種を使用した発酵によって調製できます。近年、再生可能な原材料およびリグノセルロース系バイオマスからのフマル酸の工業規模の合成が提案されています。
アプリケーション
フマル酸は、イラクサ試料に含まれるフェノール化合物のHPLCによる定量化における標準物質として使用されています。
フマル酸は、L-リシン-フマル酸結晶の調製に使用できます。さらに、合成樹脂および環境にやさしい生体分解性ポリマーの工業生産にも使用できます。
アナリシスノート
圧力1.7 mm(Lit.)、 165°C で昇華します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
523.4 °F
引火点(℃)
273 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47910-VAR:
47910-1KG:
47910-5G:
47910-25G:
47910-10MG-KC:
47910-100G:
47910-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Transport and metabolism of fumaric acid in Saccharomyces cerevisiae in aerobic glucose-limited chemostat culture.
Shah, Mihir V., et al.
Yeast (2016)
High production of fumaric acid from xylose by newly selected strain Rhizopus arrhizus RH 7-13-9. Bioresource technology
Liu H, et al.
Bioresource Technology, 186, 348-350 (2015)
Vibrational spectra and second harmonic generation in molecular complexes of L-lysine with L-tartaric, D, L-malic, acetic, arsenous, and fumaric acids.
Marchewka MK, et al.
Crystal Growth & Design, 3(4), 587-592 (2003)
N Cao et al.
Applied and environmental microbiology, 62(8), 2926-2931 (1996-08-01)
An integrated system of simultaneous fermentation-adsorption for the production and recovery of fumaric acid from glucose by Rhizopus oryzae was investigated. The system was constructed such that growing Rhizopus mycelia were self-immobilized on the plastic discs of a rotary biofilm
Tahar Ghnaya et al.
Chemosphere, 90(4), 1449-1454 (2012-10-03)
The implication of organic acids in Pb translocation was studied in two species varying in shoot lead accumulation, Sesuvium portulacastrum and Brassica juncea. Citric, fumaric, malic and α-cetoglutaric acids were separated and determined by HPLC technique in shoots, roots and