242926
フマル酸ジメチル
97%
別名:
(2E)-2-Butenedioic acid dimethyl ester, (E)-But-2-enedioic acid dimethyl ester, Allomaleic acid dimethyl ester, Boletic acid dimethyl ester, Dimethyl trans-ethylenedicarboxylate, Methyl fumarate, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic acid dimethyl ester, trans-Butenedioic acid dimethyl ester
アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
192-193 °C (lit.)
mp
102-106 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
[H]\C(=C(\[H])C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
InChI Key
LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N
遺伝子情報
human ... KEAP1(9817)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 付加物 [ジメチル-(+)-(11R,12R)-9,10-ジヒドロ-9,10-エタノアントラセン-11,12-ジカルボキシレート]の調製において。
- 有機亜鉛試薬によるN-スルホニルアジリジンの根岸アルキル化に適用できるNi(II)ベースの触媒系の合成における配位子として。
- 0価ルテニウム金属錯体、すなわちRu(η6-1,3,5-シクロオクタトリエン)(η2-フマル酸ジメチル)2を合成するための配位子として。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
242926-500G:
242926-VAR:
242926-BULK:
242926-25G:
242926-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック