Merck
224731
Sigma-Aldrich
コハク酸 二ナトリウム塩
99%
別名:
コハク酸ナトリウム 二塩基性
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOOCCH2CH2COONa
CAS番号:
分子量:
162.05
Beilstein:
3917246
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
コハク酸二ナトリウム塩は、オーキシンの定量分析に用いる緩衝液の調製に使用されます。
以下の用途にも使用できます:        
  • α-リン酸三カルシウム( α-TCP)ベースのセメントであるBIOPEXの基本特性に対する液相の影響を検討するため。        
  • 硫化物の原料としてチオ尿素を用いる硫化カドミウム(CdS)ナノ粒子の合成に。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
224731-5G:
224731-100G:
224731-BULK:
224731-500G:
224731-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis, characterisation and photocatalytic activity of cadmium sulphide nanoparticles
Kakodkar SB
Chemical Science Transactions, 5, 75-78 (2016)
Abubakr Mossa et al.
Neurourology and urodynamics, 40(1), 120-130 (2020-10-25)
Succinate activates the receptor GPR91 identified in the bladder. The present study aims to unravel the mechanisms of bladder relaxation by succinate and how the receptor is involved in structural and functional changes of the bladder. Physiological recordings of bladder
Effects of liquid phase on basic properties of ?-tricalcium phosphate-based apatite cement
O Makoto, et al.
Dental Materials Journal, 27(5), 672-677 (2008)
Mohammed Z Allouh et al.
Histology and histopathology, 32(11), 1151-1159 (2017-01-20)
Sustanon is a well-known anabolic drug that is used to treat hypogonadism and restore muscle mass and bone density. As research to date has been limited to its effects in glycolytic fibers, this study aimed to investigate the dose-related effects
Makoto Oda et al.
Dental materials journal, 27(5), 672-677 (2008-11-01)
Effects of liquid phase on the basic properties of alpha-tricalcuim phosphate (alpha-TCP)-based cement, BIOPEX, were investigated by employing three liquid phases: distilled water, neutral sodium hydrogen phosphate solution, and succinic acid disodium salt solution containing sodium salt of chondroitin sulfate.