Merck
1614716
USP
コハク酸ナトリウム, 二塩基性
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
コハク酸 二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOOCCH2CH2COONa
CAS番号:
分子量:
162.05
Beilstein:
3917246
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
(Pharmaceutical small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
USP issued SDS can be found here.
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1614716-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
コハク酸 anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
797987
コハク酸
コハク酸 BioXtra, BioRenewable, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
S3674
コハク酸