Merck
G1626
Sigma-Aldrich
L-グルタミン酸 一ナトリウム塩 水和物
≥99% (HPLC), powder
別名:
(S)-2-アミノペンタン二酸, L-グルタミン酸 一ナトリウム塩, Glu, MSG, グルタミン酸一ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8NNaO4 · xH2O
CAS番号:
分子量:
169.11 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-グルタミン酸は、哺乳類の中枢神経系 (CNS) における主要な興奮性伝達物質です。膜結合したグルタミン酸受容体と相互作用します。
アプリケーション
L-グルタミン酸一ナトリウム塩一水和物の使用例として以下が挙げられます。
  • 偏頭痛に先行する、拡延性抑圧 (SD) 後の小膠細胞移動について研究するための、ラット海馬スライス培養に対する化学的修飾因子として
  • 妊娠マウス由来の胎生期ニューロンを成長させるための、Neurobasal培地への添加物として
  • 重要な作物に疾患を引き起こす植物病原体Xylella fastidiosaの4つの菌株、すなわち、CVCクローン9a5c、Temecula (ピアス氏病)、Jab1 (コーヒーの葉枯病)、および単離株6747 (プラムの白すじ病) を培養するための、GYE (グルコース酵母抽出物) 固体培地の成分として
  • Drosophila (ショウジョウバエ) 幼生の腹部神経節から取得した体節神経における、細胞内および細胞外[H+]を平衡化させるための原液の成分として
  • 毎週2回の継代を行ってK562細胞培養を維持するために使用する、RPMI (ロズウェルパーク記念研究所) 培地1640への補助剤として
生物化学的/生理学的作用
L-グルタミン酸は、発生、学習、記憶、シナプス可塑性、および認識において主要な役割を果たします。てんかん、精神分裂症、脳卒中、虚血、ALS (筋萎縮性側索硬化症)、ハンチントン舞踏病、およびパーキンソン病などの神経病理学的疾患の病因において、重要な役割を果たします。また、グルタミン酸は、長期活性化 (LTP) および長期抑制 (LTD) の活性化の一因でもあります。グルタミン酸受容体の誘導は、片頭痛の病態生理学において主要な役割を果たします。
カイニン酸、NMDA、キスカル酸受容体のアゴニストであり、興奮性アミノ酸神経伝達物質です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G1626-100G:
G1626-1KG:
G1626-BULK:
G1626-VAR:
G1626-500G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Adam J Rossano et al.
The Journal of physiology, 591(7), 1691-1706 (2013-02-13)
All biochemical processes, including those underlying synaptic function and plasticity, are pH sensitive. Cytosolic pH (pH(cyto)) shifts are known to accompany nerve activity in situ, but technological limitations have prevented characterization of such shifts in vivo. Genetically encoded pH-indicators (GEpHIs)
Serum-free media for neural cell cultures.
Price, P J, and Gregory J. B
Protocols for Neural Cell Culture, 255-264 (2001)
João Carlos Campanharo et al.
Current microbiology, 46(2), 99-102 (2003-01-10)
For the first time, growth curves are shown for the phytopathogen Xylella fastidiosa on traditional growth media such as PW (periwinkle wilt), BCYE (buffered charcoal yeast extract), and on new ones such as GYE (glutamate yeast extract) and PYE (phosphate
Bo Løfgren et al.
Experimental physiology, 95(1), 140-152 (2009-09-01)
We have found that cardioprotection by l-glutamate mimics protection by classical ischaemic preconditioning (IPC). We investigated whether the effect of IPC involves amino acid transamination and whether IPC modulates myocardial glutamate metabolism. In a glucose-perfused, isolated rat heart model subjected
R L Barker et al.
The Journal of clinical investigation, 88(3), 798-805 (1991-09-01)
Eosinophil granule major basic protein (MBP), a potent toxin for helminths and mammalian cells in vitro, is a single polypeptide chain rich in arginine. MBP has been localized on damaged helminths and tissues in hypersensitivity diseases including bronchial asthma. The