詳細
L-グルタミン酸/グルタミン酸一ナトリウム(MSG)は、グルタミン酸のナトリウム塩です。これは一般的に使用される食品添加物です。
アプリケーション
以下の用途にL-グルタミン酸一ナトリウム塩水和物が使用されています:
- グルタミン酸灌流用のHEPES緩衝生理食塩水(HBS)でグルタミン酸保存溶液を調製するために
- YNG(酵母窒素ベースのグルタミン酸)培地の構成要素として
- HT22海馬細胞を処理して細胞生存率に及ぼす効果を研究し、アポトーシス細胞死に関連する分子の発現を調べるために使用されます
- ニューロンを培養し、グルタミン酸の取り込みを評価するための新鮮な培地の構成要素として
生物化学的/生理学的作用
グルタミン酸一ナトリウム(MSG)は、炎症に影響を及ぼすことがある食品添加物および環境因子です。
カイニン酸、NMDA、キスカル酸受容体のアゴニストであり、興奮性アミノ酸神経伝達物質です。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G5889-100G:
G5889-BULK:
G5889-500G:
G5889-VAR:
G5889-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Monosodium glutamate (MSG): a villain and promoter of liver inflammation and dysplasia
Journal of Autoimmunity, 30(1-2), 42-50 (2008)
Food and Toxicologic Pathology: An Overview
Haschek and Rousseaux's Handbook of Toxicologic Pathology, 1051-1076 (2013)
Neuroprotective actions of noradrenaline: effects on glutathione synthesis and activation of peroxisome proliferator activated receptor delta
Journal of Neurochemistry, 103(5), 2092-2101 (2007)
Neuroprotective effects of 2, 3, 5, 4?-tetrahydoxystilbene-2-O-beta-D-glucoside from Polygonum multiflorum against glutamate-induced oxidative toxicity in HT22 cells
Journal of Ethnopharmacology, 195, 64-70 (2017)
Microfluidic local perfusion chambers for the visualization and manipulation of synapses
Neuron, 66(1), 57-68 (2010)