Merck
1446600
USP
グルタミン酸一ナトリウム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
L-グルタミン酸 一ナトリウム塩 一水和物, L-2-アミノペンタン二酸, L-グルタミン酸ナトリウム, MSG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOOCCH2CH2CH(NH2)COOH · H2O
CAS番号:
分子量:
187.13
Beilstein:
4164348
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
monosodium glutamate
メーカー/製品名
USP
mp
232 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O.[Na+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
InChI Key
GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本製品は、現行の薬局方により供給され規定されるように提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類など本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権限下で作成され発行されています。
追加情報とサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
規定された品質試験およびアッセイで使用するためのグルタミン酸ナトリウムUSP標準品。
アナリシスノート
これらの製品は試験およびアッセイでの使用に限ります。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  
その他情報
販売制限が適用される可能性があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1446600-1G:
1446600-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)