由来生物
corn
品質水準
グレード
Kosher
法規制遵守
FCC
FDA 21 CFR 172.320
FDA 21 CFR 182.1045
アッセイ
98.5-101.5% dry basis (perchloric acid titration)
形状
powder or crystals
光学活性
[α]20/D +32°, c = 10 in 2 M HCl
mp
205 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble 8.64 g/L at 25 °C
密度
1.54 g/cm3 at 20 °C
微量陽イオン
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤5 ppm
アプリケーション
flavors and fragrances
食物アレルゲン
no known allergens
官能
baked
SMILES記法
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI Key
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
遺伝子情報
human ... CCR2(1231) , GRIA1(2890) , GRIA2(2891) , GRIA4(2893) , GRIK1(2897) , GRIK2(2898) , GRIK3(2899) , GRIK5(2901) , GRIN2B(2904) , GRM2(2912) , SLC1A1(6505) , SLC1A2(6506)
rat ... Gria1(50592) , Grik1(29559) , Grik2(54257) , Grik4(24406) , Grin2a(24409) , Grm1(24414) , Grm2(24415) , Grm3(24416) , Grm4(24417) , Grm5(24418) , Grm6(24419) , Grm7(81672) , Slc1a2(29482)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
免責事項
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
W328502-10KG-K:
W328502-10KG:
W328502-SAMPLE-K:
W328502-SAMPLE:
W328502-25KG:
W328502-BULK-K:
W328502-1KG:
W328502-VAR-K:
W328502-25KG-K:
W328502-5KG-K:
W328502-1KG-K:
W328502-5KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chromatograms
application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)