Merck
G1501
Sigma-Aldrich
L-グルタミン酸 カリウム塩 一水和物
≥99% (HPLC), powder
別名:
2-アミノ-5-ヒドロキシ-5-オキソペンタン酸カリウム, MPG, グルタミン酸カリウム, (S)-2-アミノペンタン二酸, L-α-アミノグルタル酸 カリウム塩, L-2-アミノペンタン二酸 カリウム塩, L-グルタミン酸カリウム, Glu
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8KNO4 · H2O
CAS番号:
分子量:
203.23
Beilstein:
3637377
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
powder
white
SMILES記法
O.[K+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.K.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
InChI Key
XIBUKSQTWSKJMQ-QTNFYWBSSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-グルタミン酸は、哺乳動物の中枢神経系(CNS)における主要な興奮性伝達物質です。膜結合したグルタミン酸受容体と相互作用します。またグルタミン酸カリウムは、細胞培養でのMEM非必須アミノ酸溶液の成分としても使用されています。
アプリケーション
L-グルタミン酸カリウム塩一水和物は、下記の用途で使用されています:
  • 細胞培養でのMEM非必須アミノ酸溶液の成分。
  • ウシ脳からのチューブリンの精製。
  • 二色極性標識蛍光微小管シードの形成中にクエンチングバッファーを調製するためのストック溶液。
  • Escherichia coli株からのRF2(終結因子2)を含まない無細胞抽出液の調製。
  • シロイヌナズナ培養中のストック溶液の調製。
生物化学的/生理学的作用
L-グルタミン酸は、発生、学習、記憶、シナプス可塑性、および認識において主要な役割を果たします。てんかん、精神分裂症、脳卒中、虚血、ALS(筋萎縮性側索硬化症)、ハンチントン舞踏病、およびパーキンソン病などの神経病理学的疾患の病因において、重要な役割を果たします。また、グルタミン酸は、長期活性化(LTP)および長期抑制(LTD)の活性化の一因でもあります。グルタミン酸受容体の誘導は、片頭痛の病態生理学において主要な役割を果たします。
カイニン酸、NMDA、キスカル酸受容体のアゴニストであり、興奮性アミノ酸神経伝達物質です。
特徴および利点
メルクの高純度L-グルタミン酸カリウム塩一水和物は、神経病理学的疾患研究で必要となる精製または調製に役立ちます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
2007080:
G1501-500G:
G1501-BULK:
G1501-100G:
G1501-1KG:
G1501-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Miho Katsuki et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 777, 117-126 (2011-07-21)
Assaying microtubule dynamics in vitro requires stabilized nucleation centers, a method to immobilize individual microtubules onto a surface, and a specialized microscope to image the microtubule. Microtubules are polar structures with different dynamic properties at the plus and minus ends.
E D Brenner et al.
Plant physiology, 124(4), 1615-1624 (2000-12-15)
Ionotropic glutamate receptors (iGluRs) are ligand-gated ion channels that are the predominant neuroreceptors in the mammalian brain. Genes with high sequence similarity to animal iGluRs have been identified in Arabidopsis. To understand the role of Arabidopsis glutamate receptor-like (AtGLR) genes
Nitin Shirole et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (48)(48), doi:10-doi:10 (2011-03-16)
Recently, structural and biochemical studies have detailed many of the molecular events that occur in the ribosome during inhibition of protein synthesis by antibiotics and during nascent polypeptide synthesis. Some of these antibiotics, and regulatory nascent polypeptides mostly in the
Hiroaki Tani et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 30(4), 1288-1300 (2010-01-29)
The neurotransmitter glutamate is recycled through an astrocytic-neuronal glutamate-glutamine cycle in which synaptic glutamate is taken up by astrocytes, metabolized to glutamine, and transferred to neurons for conversion back to glutamate and subsequent release. The extent to which neuronal glutamate
Martina Curto et al.
The journal of headache and pain, 17, 47-47 (2016-05-01)
Activation of glutamate (Glu) receptors plays a key role in the pathophysiology of migraine. Both NMDA and metabotropic Glu receptors are activated or inhibited by metabolites of the kynurenine pathway, such as kynureninic acid (KYNA), quinolinic acid (QUINA), and xanthurenic