About This Item
化学式:
HO2CCH2CH(NH2)CO2Na · H2O
CAS番号:
分子量:
173.10
Beilstein:
6101944
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
おすすめの製品
製品名
L-アスパラギン酸 ナトリウム塩 一水和物, ≥98% (TLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
色
white
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].N[C@@H](CC(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H7NO4.Na.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1/t2-;;/m0../s1
InChI Key
PPTHNBYUFXSJPS-JIZZDEOASA-M
遺伝子情報
human ... GRIN2A(2903)
rat ... GRIN2A(14811)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
アスパラギン酸は可欠アミノ酸の1つです。 L-アスパラギン酸は神経細胞蛋白の合成に関与するジカルボキシアミノ酸です。また、神経細胞膜を刺激して脱分極を促進します。 L-アスパラギン酸はアミノ基転位反応におけるアミンドナーとして機能します。
アプリケーション
L-アスパラギン酸ナトリウム塩の一水和物は結晶化用貯蔵溶液の1成分として使用されます。
生物化学的/生理学的作用
L-アスパラギン酸は血液脳関門を選択的に流通して、脳内のL、D アスパラギン酸濃度レベルをコントロールします。脳内の L-アスパラギン酸レベルが上昇すると興奮性の神経毒性が発生します。 近年の研究では、L-アスパラギン酸のラセミ化と、それによるD:L比の変化を追跡することによって個人の年齢を推定する手法が注目を集めています。
速いシナプス興奮を伝える主要な神経伝達物質です。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A6683-BULK:
A6683-25G:
A6683-1KG:
A6683-VAR:
A6683-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Molecular interactions of some non-essential amino acids in aqueous solutions of 1-methylimidazolium chloride at different temperatures
Gaba R, et al.
Journal of Molecular Liquids (2019)
The Biological Effects of Glutamic Acid and Its Derivatives (2012)
Design and characterization of erwinia chrysanthemi l-asparaginase variants with diminished l-glutaminase activity
Nguyen HA, et al.
The Journal of biological chemistry, 291(34), 17664-17676 (2016)
Structural insight into substrate selectivity of Erwinia chrysanthemi l-Asparaginase
Nguyen HA, et al.
Biochemistry, 55(8), 1246-1253 (2016)
Age estimation of living Indian individuals based on aspartic acid racemization from tooth biopsy specimen
Manu Rastogi
Journal of Forensic Sciences, 9(2), 83-90 (2017)