Merck
496839
Sigma-Aldrich
3-ブテン-1-オール
96%
別名:
アリルカルビノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
72.11
Beilstein:
1633504
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
112-114 °C (lit.)
密度
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
allyl
hydroxyl
SMILES記法
OCCC=C
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h2,5H,1,3-4H2
InChI Key
ZSPTYLOMNJNZNG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-ブテン-1-オールは、セリウム触媒を用いた1,4-ブタンジオールの脱水反応により合成される、ホモアリルアルコールです。3-ブテン-1-オールの分子内水素結合は、FT-IR及び1H NMR分光分析データを用いて研究されています。マイクロ波スペクトルが記録・分析されています。チタン/有機アルミニウム系を用いた3-ブテン-1-オールのアルキル化反応が研究されています。気相生成エンタルピーは、-147.3±1.8kJ/mol-1と報告されています。
アプリケーション
Mn触媒によるオレフィンのヒドロヒドラジン化反応の研究に採用されています。塩化鉄(III)触媒による酢酸プロパルギルのエステルへの変換の研究にも使用します
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
91.4 °F - closed cup
引火点(℃)
33 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
496839-25G:
496839-BULK:
496839-VAR:
496839-500G:
496839-100G:
496839-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The conformational composition of 3-buten-1-ol, the importance of intramolecular hydrogen bonding.
Bakke JM and Bjerkeseth LH.
Journal of Molecular Structure, 470(3), 247-263 (1998)
Synlett, 2278-2278 (2006)
Transition metal promoted alkylations of unsaturated alcohols: the methylation and ethylation of 3-buten-1-ol using titanium tetrachloride-organoaluminum systems.
Youngblood AV, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 146(3), 221-228 (1978)
Microwave spectrum, intramolecular hydrogen bond, dipole moment and centrifugal distortion of 3-buten-1-ol.
Marstokk KM and Mollendal H.
Acta Chemica Scandinavica, Series A: Physical and Inorganic Chemistry, 35(6), 395-401 (1981)
Jérôme Waser et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(35), 11693-11712 (2006-08-31)
The discovery, study, and implementation of the Co- and Mn-catalyzed hydrohydrazination and hydroazidation reactions of olefins are reported. These reactions are equivalent to direct hydroaminations of C-C double bonds with protected hydrazines or hydrazoic acid but are based on a