Merck
230324
Sigma-Aldrich
5-ヘキセン-1-オール
98%
別名:
5-ヘキセノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2(CH2)3CH=CH2
CAS番号:
分子量:
100.16
Beilstein:
1236458
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
78-80 °C/25 mmHg (lit.)
密度
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
allyl
hydroxyl
SMILES記法
OCCCCC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h2,7H,1,3-6H2
InChI Key
UIZVMOZAXAMASY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
フェニルセレノエ-テル化反応によるテトラヒドロピランへの環化反応
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
138.2 °F
引火点(℃)
59 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
230324-25G:
230324-5G:
230324-1G:
230324-BULK:
230324-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J. Mol. Catal. A: Chem., 272, 288-288 (2007)