Merck
240532
Sigma-Aldrich
アリルアルコール
≥99%
別名:
2-プロペン-1-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCH2OH
CAS番号:
分子量:
58.08
Beilstein:
605307
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
23.8 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
712 °F
expl. lim.
18 %
屈折率
n20/D 1.412 (lit.)
bp
96-98 °C (lit.)
mp
−129 °C (lit.)
溶解性
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
密度
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
OCC=C
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
InChI Key
XXROGKLTLUQVRX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アリルアルコールは、産業において重要なオレフィンアルコールです。アリルジグリコールカーボネート、アリルグリシジルエーテル、1,4-ブタンジオール、ポリ(スチレン-アリルアルコール)など、幅広いアリル誘導体の合成原料です。これらの誘導体はレンズ、カップリング剤、可塑剤、架橋試薬、コーティング添加剤として使用されます。アリルアルコールはグリセロールのレニウム触媒下での脱酸素脱水により生成することができます。
酸素で被覆した金表面上でのアリルアルコール部分の酸化について研究が行われました
アプリケーション
アリルアルコールは、Pd/TiO2触媒存在下の光触媒移動水素化によるプロピレンの合成に使用することができます。
アリルアルコールは適応度の高い酵母(Saccharomyces cerevisiae)の培養に使用されました
肝毒性及び肝幹細胞媒介修復のメカニズムの研究に用いられてきた肝臓障害マウスモデルの誘導に用いられます。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
240532-5ML:4548173122724
240532-PZ:
240532-BULK:
240532-VAR:
240532-500ML:4548173122717
240532-100ML:4548173122700
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zeolite-supported iron catalysts for allyl alcohol synthesis from glycerol.
Sanchez G, et al.
Applied Catalysis A: General, 590, 130-142 (2016)
Synthesis of propylene from renewable allyl alcohol by photocatalytic transfer hydrogenolysis
Caner J, et al.
Catalysis Science & Technology, 4(11), 4093-4098 (2014)
Gregory M Mullen et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(17), 6489-6498 (2014-04-08)
Partial oxidation of alcohols is a topic of great interest in the field of gold catalysis. In this work, we provide evidence that the partial oxidation of allyl alcohol to its corresponding aldehyde, acrolein, over oxygen-precovered gold surfaces occurs via
Orla M Wilson et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(14), 4510-4511 (2006-04-06)
We report a particle size dependence for the rate of hydrogenation of allyl alcohol using 1.3-1.9 nm Pd dendrimer-encapsulated nanoparticle (DEN) catalysts. For particles with diameters of <1.5 nm and containing <147 Pd atoms, the modulation in catalytic activity is
Hydrosilylation of allyl alcohol with [HSiMe2OSiO1.5]8: octa (3-hydroxypropyldimethylsiloxy) octasilsesquioxane and its octamethacrylate derivative as potential precursors to hybrid nanocomposites.
Zhang C and Laine RM.
Journal of the American Chemical Society, 122(29), 6979-6988 (2000)