Merck
W376205
Sigma-Aldrich
3-メチル-1-ペンタノール
≥99%, FG
別名:
2-ethyl-4-butanol, 3-ethyl-1-butanol, 3-methylpentan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(CH3)CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
102.17
FEMA番号:
3762
Beilstein:
1718979
EC Number:
欧州評議会番号:
10275
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.115
NACRES:
NA.21
官能:
chocolate; green; wine-like
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.418 (lit.)
bp
151-152 °C (lit.)
密度
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
chocolate; green; wine-like
SMILES記法
CCC(C)CCO
InChI
1S/C6H14O/c1-3-6(2)4-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
IWTBVKIGCDZRPL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-Methyl-1-pentanol is a fragrance ingredient generally used in shampoos, cosmetics, toilet soaps, and non-cosmetic products like detergents and household cleaners. It is naturally found in the Mangifera species of the mango plant.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W376205-100G-K:4548173336510
W376205-BULK-K:
W376205-100G:
W376205-1KG:
W376205-VAR-K:
W376205-1KG-K:4548173336527
W376205-4KG-K:4548173336534
W376205-SAMPLE:
W376205-4KG:
W376205-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fragrance material review on 3-methyl-1-pentanol
McGinty D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 48, S93-S96 (2010)
A I Pardo-García et al.
Food chemistry, 163, 258-266 (2014-06-11)
The effects of four vine treatments, comprising the application of eugenol and guaiacol (individually or as a mixture) or whiskey lactones on the concentration of glycosidically bound aroma precursors, determined as glycosyl glucose content by HPLC-IR, in Monastrell grapes and